Octan butylu ≥99.5% (by GC), EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester butylowy kwasu octowego
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09652.1000
1.09652.2500
1.09652.4000
1.09652.1000EA
302
PLN
1.09652.1000
1.09652.2500
1.09652.4000
Octan butylu ≥99.5% (by GC), EMSURE® do analizy, Supelco®
Octan butylu
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formuła:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 126 Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 0.875 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 25 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009445 Numer CAS: 123-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1 Jednostka: 1123 ADR: 3 Klasyfikacja Merck : 13,01534 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) | ≥ 99.5 % |
Identity (IR) | conforms |
Color | ≤ 10 Hazen |
Acidity | ≤ 0.0017 meq/g |
Readily carbonizable substances | conforms |
n-Butyl alcohol (GC) | ≤ 0.2 % |
n-Butyl formiate (GC) | ≤ 0.1 % |
n-Butyl propionate (GC) | ≤ 0.1 % |
Evaporation residue | ≤ 0.001 % |
Water | ≤ 0.1 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |