Octan butylu ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39197.AK
39197.K2
39197.M1
39197.AKEA
389
PLN
39197.AK
39197.K2
39197.M1
Octan butylu ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Octan butylu
Purity: 99.5+%
CAS No.: 123-86-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 25°(77°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.881
Refractive Index: 1.3945
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
pH: 5
Melting Point: -78°
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1741921
Merck Reference: 14,1535
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009445
Formuła:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Temp. Wrzenia: 124…126 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 0,881 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009445 Numer CAS: 123-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1 Jednostka: 1123 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,1535 |