Drukuj
Octan butylu 99+% for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ester butylowy kwasu octowego
167680010 167685000
ACRO167680010EA 403 PLN
ACRO167680010 ACRO167685000
Octan butylu 99+% for spectroscopy
Octan butylu
Formuła: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009445
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1
Jednostka: 1123
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 320 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %