Drukuj
Octan butylu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107750010 107750025 107750250
ACRO107750010EA 304 PLN
ACRO107750010 ACRO107750025 ACRO107750250
Octan butylu 99+%, extra pure
Octan butylu
Formuła: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 127 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009445
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1
Jednostka: 1123
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA