Drukuj
Octan izopropylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9175 8.20560.9170
8.20560.0100EA 100 PLN
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9175 8.20560.9170
Octan izopropylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05225
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 31 g/l (20 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 88 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 61 hPa (20 °C)
Flash Point 1.8 - 8 %(V)
Refractive Index 4 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid