Drukuj
Octan izopropylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
L09337.AKEA 319 PLN
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
Octan izopropylu ≥99%
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 87…89 °C
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0,870
Temp. Zapłonu: 4 °C (39 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,5205