Drukuj
Octan izopropylu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
389500010 389500025
389500010.EA 419 PLN
389500010. 389500025.
Octan izopropylu 99+% for analysis
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 88,8 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0,872 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05225
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≤0.1 % 2-Propanol
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %