Drukuj
Octan izopropylu 99+%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
180800010 180800025 180800250 180801000
ACRO180800010EA 292 PLN
ACRO180800010 ACRO180800025 ACRO180800250 ACRO180801000
Octan izopropylu 99+%, czysty
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 88,8 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0,872 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05225
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %