Drukuj
Octan izopropylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester izopropylowy kwasu octowego
150860010 150860025 150860250
ACRO150860010EA 284 PLN
ACRO150860010 ACRO150860025 ACRO150860250
Octan izopropylu 99%
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 85
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0.872 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05225
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %