Octan tert-butylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02189.0250
8.02189.1000
8.02189.0250EA
342
PLN
8.02189.0250
8.02189.1000
Octan tert-butylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Octan tert-butylu
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 98 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 90…97 °C Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 15 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008807 Numer CAS: 540-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-760-7 Jednostka: 1123 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,01536 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 116.15 g/mol |
Boiling Point | 95 - 97 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | 1 °C |
Refractive Index | 1.387 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.5 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |