Drukuj
Octan izobutylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20557.0100 8.20557.1000
8.20557.0100EA 77.6 PLN
8.20557.0100 8.20557.1000
Octan izobutylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Octan izobutylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008932
Numer CAS: 110-19-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-745-1
Jednostka: 1213
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05147
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.3877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 10.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Evaporation number 8