Drukuj
Octan izobutylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 267 PLN
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Octan izobutylu 98%
Octan izobutylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,873 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008932
Numer CAS: 110-19-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-745-1
Jednostka: 1213
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05147
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %