Octan sec-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Methylpropyl acetate
L13892.14
L13892.22
L13892.14EA
225
PLN
L13892.14
L13892.22
Octan sec-butylu ≥98%
Octan sec-butylu
Purity: 98%
CAS No.: 105-46-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Melting Point: -99°
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 1720689
Merck Reference: 14,1536
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009328
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 111…112 °C Temp. topnienia: –99 °C Gęstość: 0,872 Temp. Zapłonu: 16 °C (60 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009328 Numer CAS: 105-46-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-300-1 Jednostka: 1123 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,1536 |