Drukuj
butan-2,3-dion, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 256 PLN
11038-1ML-F 11038-5ML-F
butan-2,3-dion, Supelco®
butan-2,3-dion
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 9 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008756
Numer CAS: 431-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-069-8
Jednostka: 2346
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM