butan-2,3-dion ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 431-03-8
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Sweet
Melting Point: -3°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 605398
Merck Reference: 14,2966
UN No.: 2346
MDL No.: MFCD00008756
Formuła:
C₄H₆O₂ Temp. Wrzenia: 87…88 °C Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 0,983 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008756 Numer CAS: 431-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-069-8 Jednostka: 2346 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,2966 |