Drukuj
butan-2,3-dion 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
107650050 107651000 107655000
ACRO107650050EA 206 PLN
ACRO107650050 ACRO107651000 ACRO107655000
butan-2,3-dion 99%
butan-2,3-dion
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 4…2 °C
Gęstość: 0,985 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008756
Numer CAS: 431-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-069-8
Jednostka: 2346
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02985
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.98 to 0.99
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test