Drukuj
3,5-Heptanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A18165.06 A18165.14
A18165.06EA 560 PLN
A18165.06 A18165.14
3,5-Heptanodion ≥98%
3,5-Heptanodion
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 175…177 °C
Gęstość: 0,8
Temp. Zapłonu: 57 °C (134 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015186
Numer CAS: 7424-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-054-5
Jednostka: 1224
ADR: 3,III