Drukuj
3,5-Heptanodion 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
411260050 411260250
ACRO411260050EA 307 PLN
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-Heptanodion 99%
3,5-Heptanodion
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…173 °C (711 mmHg)
Gęstość: 0.945 g/cm³
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015186
Numer CAS: 7424-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-054-5
Jednostka: 1224
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %