3,4-Heksanodion 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 94%
CAS No.: 4437-51-8
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -10°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1700837
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00010237
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 129…131 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,941 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010237 Numer CAS: 4437-51-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-651-7 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |