Drukuj
heksan-2,5-dion do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00105.0100 8.00105.0250
8.00105.0100EA 380 PLN
8.00105.0100 8.00105.0250
heksan-2,5-dion do syntezy, Sigma-Aldrich®
heksan-2,5-dion
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 191 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008792
Numer CAS: 110-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-738-3
Klasyfikacja Merck : 13,00072
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5.4 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (26.6 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.974 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C