heksan-2,5-dion ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 110-13-4
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -6°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 506525
Merck Reference: 14,71
MDL No.: MFCD00008792
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 192…193 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 0,976 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008792 Numer CAS: 110-13-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-738-3 Klasyfikacja Merck : 14,71 |