Acetyloaceton ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
ACAC, 2,4-Pentanedione
A14117.AE
A14117.0F
A14117.AP
A14117.AEEA
228
PLN
A14117.AE
A14117.0F
A14117.AP
Acetyloaceton ≥99%
Acetyloaceton
Purity: 99%
CAS No.: 123-54-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.973
Refractive Index: 1.4520
Appearance: Colourless
Melting Point: -23°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 741937
Merck Reference: 14,81
UN No.: 2310
MDL No.: MFCD00008787
Formuła:
CH₃COCH₂COCH₃ MW: 100.12 g/mol Temp. Wrzenia: 140…141 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 0.973 Temp. Zapłonu: 34 °C (93 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008787 Numer CAS: 123-54-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-634-0 Jednostka: 2310 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,00083 |