Drukuj
Acetyloaceton 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: ACAC, 2,4-Pentanedione
129960050 129962500 129960010 129960025 129960100
129960050.EA 164 PLN
129960050. 129962500. 129960010. 129960025. 129960100.
Acetyloaceton 99+%
Acetyloaceton
Formuła: CH₃COCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 133…135 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,975 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008787
Numer CAS: 123-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-634-0
Jednostka: 2310
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 0.972 to 0.978
Acidity (CH3COOH) ≤0.2 %