2,4-Nonanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01151.06
L01151.14
L01151.06EA
850
PLN
L01151.06
L01151.14
2,4-Nonanodion ≥98%
2,4-Nonanodion
Purity: 98+%
CAS No.: 6175-23-1
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4608
Boiling Point: 100-103°/19mm
MDL No.: MFCD00015276
Formuła:
C₉H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 100…103 °C (19 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015276 Numer CAS: 6175-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 228-219-9 |