2,3-Pentanodion ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Pentane-2,3-dione
A13116.14
A13116.22
A13116.14EA
282
PLN
A13116.14
A13116.22
2,3-Pentanodion ≥97%
2,3-Pentanodion
Purity: 97%
CAS No.: 600-14-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Odourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 110-112°
Beilstein Reference: 1699638
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009313
Formuła:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Temp. Wrzenia: 110 Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 0.96 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 18 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009313 Numer CAS: 600-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-984-8 Jednostka: 1224 ADR: 3 II |