Drukuj
2,3-Pentanodion 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentane-2,3-dione
221470250 221471000 221475000
ACRO221470250EA 186 PLN
ACRO221470250 ACRO221471000 ACRO221475000
2,3-Pentanodion 97%
2,3-Pentanodion
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…112 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 0.958 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009313
Numer CAS: 600-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-984-8
Jednostka: 1224
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %