Drukuj
2,3-Heksanodion do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18732.0025 8.18732.0100
8.18732.0025EA 362 PLN
8.18732.0025 8.18732.0100
2,3-Heksanodion do syntezy, Sigma-Aldrich®
2,3-Heksanodion
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009398
Numer CAS: 3848-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-350-8
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.2 - 5.9 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)