2,3-Heksanodion ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04669.06
L04669.14
L04669.06EA
187
PLN
L04669.06
L04669.14
2,3-Heksanodion ≥94%
2,3-Heksanodion
Purity: 94%
CAS No.: 3848-24-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Melting Point: -30°
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699896
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009398
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 127…128 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 0,937 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009398 Numer CAS: 3848-24-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-350-8 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |