3-Merkaptobutanon ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Mercapto-3-butanone, 3-Mercapto-2-butanone
Stabilizacja:
Stabilised with calcium carbonate
B22494.06
B22494.14
B22494.06EA
376
PLN
B22494.06
B22494.14
3-Merkaptobutanon ≥98% stabilised
3-Merkaptobutanon
Stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Purity: 98%
CAS No.: 40789-98-8
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.17
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 50°/18mm
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00085206
Formuła:
C₄H₈OS Temp. Wrzenia: 50 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,015 Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00085206 Numer CAS: 40789-98-8 Numer WE (dawny EINECS): 255-082-2 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |