Drukuj
Aceton, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
MQ100
90872-10ML-F 90872-5ML-F
90872-10ML-FEA 1610 PLN
90872-10ML-F 90872-5ML-F
Aceton, Supelco®
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.2
Temp. topnienia: –95.4 °C
Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ffd63f2c762ab27d09700d680bfa3a594ad0786&vid=8e311364262fce69c25e7ed63a9c0b8106150cd7&prid=web&clid=SAPDAM