Aceton, anhydrous_0,01 99,8
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Propanon, Keton dimetylowy
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83683.230EA
214
PLN
83683.230
83683.290
83683.269
Aceton, anhydrous_0,01 99,8
Aceton
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 g/mol Temp. Wrzenia: 56.2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95.4 °C Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008765 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2 Jednostka: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Klasyfikacja Merck : 13,00067 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0100 % |