Aceton ≥99.0% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20165.298EA
130
PLN
20165.298
20165.323
20165.367
20165.460
20165.550
Aceton ≥99.0% Ph. Eur.
Aceton
Formuła:
CH₃COCH₃ Temp. Wrzenia: 56,2 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,792 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008765 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2 Jednostka: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Klasyfikacja Merck : 13,00067 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Relative density | 0.79 - 0.793 |
Reducing substances | Passes test |
Methanol (V/V) | Max. 0.05 % |
Propan-2-ol (V/V) | Max. 0.05 % |
Benzene (V/V) | Max. 2 ppm |
Any other impurity (V/V) | Max. 0.05 % |
Matter insoluble in water | Passes test |
Residue on evaporation | Max. 50 ppm |
Water | Max. 3 g/l |
Residual solvents | Passes test |
Mesityl oxide (*) | Max. 10 ppm |
Statement of original manufacturer | (*) |