Drukuj
Aceton 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20067.320EA 363 PLN
20067.320 20067.290
Aceton 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95.4 °C
Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (345 nm) Max. 0.3
Absorbance (350 nm) Max. 0.1
Absorbance (360 nm) Max. 0.01
Transmittance (345 nm) Min. 50 %
Transmittance (350 nm) Min. 80 %
Transmittance (360 nm) Min. 98 %