Drukuj
Końcówki do pipet, luzem, DeckWorks
Dostawca: Corning
4110 4111 4112 4114
CORN4110EA 1640 PLN
CORN4110 CORN4111 CORN4112 CORN4114
Końcówki do pipet, luzem, DeckWorks
Końcówki do pipet
Te końcówki do pipet zbiorczych są kompatybilne z stojakami DeckWorks i pakowane w zamykane torebki polietylenowe. Rozmiary końcówek obejmują 10 μl, 200 μl i 1000 μl i oferują maksymalne oszczędności.
  • System został zaprojektowany tak, aby umożliwić maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i zmniejszyć produkcję i marnotrawstwo tworzyw sztucznych
  • Zarówno stojaki na zawiasach, jak i pokłady przeładunkowe w tym systemie są wytwarzane z plastiku z recyklingu
  • Końcówki są wykonane w kontrolowanym środowisku formowania, aby zapewnić dokładność i precyzję we wszystkich objętościach końcówek
Medical grade resins and production excellence allow for full certification as: nonpyrogenic, human DNA-free, RNase-/DNase-free, sterility assuarance level 10⁻³. All tips are manufactured from polypropylene.
The entire DeckWorks system is comprised of 7 sizes of graduated pipette tips which are longer than standard tips to minimise the contamination issues often associated with traditional pipette tip styles. Sizes include 10, 20, 100, 200, 200, extended length, 300, and 1000 µl tips.
Informacje do zamówienia: Corning DeckWorks pipette tips are also available in hinged rack, barrier hinged rack, reload, reload starter kit, and tip station configurations.