Aceton 99, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Propanon, Keton dimetylowy
20063.296EA
58.4
PLN
20063.296
20063.365
20063.412
20063.467
20063.558
20063.930
Aceton 99, TECHNICAL
Aceton
Formuła:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 g/mol Temp. Wrzenia: 56.2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95.4 °C Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008765 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2 Jednostka: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Klasyfikacja Merck : 13,00067 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |