Drukuj
Aceton, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
MQ100
1.00020.1000 1.00020.2500 1.00020.4000 1.00020.9030 1.00020.9010
1.00020.1000EA 187 PLN
1.00020.1000 1.00020.2500 1.00020.4000 1.00020.9030 1.00020.9010
Aceton, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Aceton
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.2
Temp. topnienia: –95.4 °C
Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -95.4 °C
Molar Mass 58.08 g/mol
Boiling Point 56.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 233 hPa (20 °C)
Flash Point
Refractive Index 1.35868 (20 °C)
Explosion Limit 2.6 - 12.8 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (395 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 465 °C DIN 51794
Viscosity kinematic
Synonyms Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
Hill Formula C3H6O
Chemical Formula CH3COCH3