Drukuj
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8003.1000EA 199 PLN
8003.1000 8003.2500 8003.5000 8003.9025 8003.9010 8003.9200ST
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 56,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Matter Insoluble in Water passes test
Reducing Substances passes test
Relative Density 0.790 - 0.793
Residue on Evaporation max. 50 ppm
Water (H2O) max. 3 g/l
Related Substances:
Benzene max. 2 ppm (v/v)
Methanol (CH3OH) max. 0.05 % (v/v)
Other Impurities passes test
2-Propanol (CH3CHOHCH3) max. 0.05 % (v/v)
Additional Specification(s):
Assay (by GC) min. 99.0 %