Drukuj
Nakrętki z przegrodą, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342178-0384 342178-0240
NALG342178-0384EA 7170 PLN
NALG342178-0384 NALG342178-0240
Nakrętki z przegrodą, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Nakrętki Nakrętki
HDPE with silicone/PTFE septum.
  • Sterile 10⁻⁶ SAL
  • No adhesives used to attach septum to high density polyethylene closure
  • Non-cytotoxic and non-pyrogenic
  • Dual septum material for improved gas barrier