Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, szkło, PURPROTECT, plastikowy korek NS, BRAND
Dostawca: Brand
36549 36548 36550 36551 36552 36553
612-3644EA 400 PLN
612-3644 612-3643 612-3645 612-3647 612-3648 612-3649
Kolby miarowe, klasa A, szkło, PURPROTECT, plastikowy korek NS, BRAND
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, plastikowa powłoka PUR, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In), posiada jeden certyfikat partii
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 135 °C (czas ekspozycji ˂30 min)
  • Częste autoklawowanie w 121 °C zmniejsza ochronę przed odpryskami
  • Czyszczenie w maks. 95 °C
  • Oznaczenie DE-M
Powłoka PUR otacza kolby miarowe niczym ochronną skórą. W przypadku stłuczenia powłoka zabezpieczająca pomaga utrzymać fragmenty szkła. W porównaniu do niepowlekanych szklanych kolb ładunek elektrostatyczny nie jest zwiększany. Jasnoniebieska powłoka ułatwia odróżnienie optyczne.
*Szeroka szyja.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042.