Drukuj
Aceton 99,5 ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
E646-1LEA 544 PLN
E646-1L E646-500ML E646-4L
Aceton 99,5 ACS
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.2
Temp. topnienia: –95.4 °C
Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@330 nm <1
Abs.@340 nm ≤0.1
Abs.@350 nm ≤0.02
Abs.@400 nm ≤0.01
Aldehyde ≤0.002%
Color (APHA) ≤10
Isopropyl Alcohol ≤0.05%
Methanol ≤0.05%
Purity ≥99.5%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Solubility (50%, CO₂ free Water) Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Titrable Acid ≤0.0003 meq/g
Titrable Base ≤0.0006 meq/g