Aceton 99,5, Environmental Grade for environmental analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Propanon, Keton dimetylowy
Purity: 99.5+%
CAS No.: 67-64-1
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3590
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -94°
Boiling Point: 56°
Beilstein Reference: 635680
Merck Reference: 14,66
UN No.: 1090
MDL No.: MFCD00008765
Suitable for pesticide residue analysis
Formuła:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 g/mol Temp. Wrzenia: 56 °C Temp. topnienia: –94 °C Gęstość: 0.791 Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008765 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2 Jednostka: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Klasyfikacja Merck : 14,66 |