Drukuj
Aceton 99.6% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
423240010 423245000 423240025 423240250
ACRO423240010EA 267 PLN
ACRO423240010 ACRO423245000 ACRO423240025 ACRO423240250
Aceton 99.6% ACS
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test