Drukuj
Aceton, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
326801000 326800010
326801000.EA 582 PLN
326801000. 326800010.
Aceton, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.2
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %