Drukuj
Aceton 99.9% (by GC, corrected for water content), ECD tested halocarbons free grade for residue analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
326700010 326700025
ACRO326700010EA 215 PLN
ACRO326700010 ACRO326700025
Aceton 99.9% (by GC, corrected for water content), ECD tested halocarbons free grade for residue analysis
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 56,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,79 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC 99.9 to 100 % (on anhydrous basis)
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤2 ng/l (EOX suitab.)
GC/ECD ≤5 ng/l (volatile imp. (as E.Dibromide))
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %