Drukuj
Aceton 99.8% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
268310010 268310025
ACRO268310010EA 380 PLN
ACRO268310010 ACRO268310025
Aceton 99.8% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 56,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,79 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered