Aceton 99+% for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
167640025
167645000
ACRO167640025EA
512
PLN
ACRO167640025
ACRO167645000
Aceton 99+% for spectroscopy
Aceton
Formuła:
CH₃COCH₃ Temp. Wrzenia: 56,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,79 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008765 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2 Jednostka: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Klasyfikacja Merck : 13,00067 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.5 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |