Drukuj
Butanon ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
25654.292EA 193 PLN
25654.292 25654.361 25654.320
Butanon ≥99%, TECHNICAL
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
Temp. Wrzenia: 79,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Boiling point 79 - 80 °C
Density (20/4) 0.804 - 0.807