Drukuj
Butanon ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEK, Keton etylowo-metylowy
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
25643.294EA 664 PLN
25643.294 25643.328
Butanon ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (335 nm) Min. 40 %
Transmittance (340 nm) Min. 80 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %