Drukuj
Butanon 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEK, Keton etylowo-metylowy
25642.291EA 368 PLN
25642.291 25642.325 VWRC25642.460
Butanon 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5%
IR Spectrum Passes Test
Acidity (at Filling) Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 79 - 80 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.804 - 0.807
Density (20/20) 0.805 - 0.808
Acetone Max. 0.05%
Butan-2-ol Max. 0.07%
Methanol Max. 0.05%
2-Methylpropan-2-ol Max. 0.1%
Non-Volatile Residue Max. 10 ppm
Substances Reducing KMnO4 (as O) Max. 3 ppm
Water Max. 0.1%
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes Test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes Test