Drukuj
Butanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEK, Keton etylowo-metylowy
MQ300
1.09708.1000 1.09708.2500 1.09708.6025
1.09708.1000EA 282 PLN
1.09708.1000 1.09708.2500 1.09708.6025
Butanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79.6
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 292 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 79.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 105 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.3814 (15 °C)
Explosion Limit 1.8 - 11.5 %(V)
Density 0.805 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 514 °C
Evaporation number 6.3